CT01F1C50
Filtro a cartuccia Polygard® CT
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinonimo/i:
Polygard® CT CLAR SER 50/PK
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polygard
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Dimensione pori
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge
Note legali
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany