Key Documents
CPDI000L1
Milli-Q
Cartuccia di purificazione DI-PAK® (grande)
Large: 4.7 kg, Produces deionized water, for use with Milli-DI® systems
Sinonimo/i:
Cartuccia di purificazione DI-PAK®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Materiali
cartridge (mixed bed ion exchange resin and activated carbon)
Livello qualitativo
Caratteristiche
Activated carbon : to remove chlorine and organic compounds.
Mixed bed resin : to remove ions.
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
DI-PAK®
Parametri
4.7 kg operating weight
tecniche
ion chromatography: suitable
Alt. × largh. × prof.
520 mm × 160 mm × 85 mm
Conducibilità
400 μS/cm (Feed water conductivity)
Compatibilità
for use with Milli-DI®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il blocco di purificazione DI-PAK® (grande) è una cartuccia monouso utilizzabile con i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-DI®. Produce acqua deionizzata con una resistività >1Mohm.cm @ 25 °C a partire dall′acqua di rete.
Applicazioni
La cartuccia di purificazione DI-PAK® (grande) rimuove cloro, colloidi e contaminanti ionici per produrre l′acqua della qualità necessaria per le vostre applicazioni.
Caratteristiche e vantaggi
  • Semplicità della manutenzione: la cartuccia di purificazione DI-PAK® (grande) viene sostituita in pochi secondi senza alcun rischio di perdite. Il LED del display segnala quando è necessario procedere alla sostituzione.
  • Essa consente di purificare circa 300 L d′acqua raggiungendo una resistività >1 Mohm.cm @ 25°C (conducibilità dell′acqua d′alimentazione = 400 mS/cm e CO2 disciolta = 0 ppm).
  • Per la purificazione si utilizza carbone attivo e la tecnologia dello scambio ionico.
  • Produce da 3 a 5 L d′acqua pura al giorno.
  • Alimentazione con acqua di rete.
Note legali
DI-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany