CBL434
Anti-c-Myc Tag Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 3C7
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-c-myc Antibody, clone 3C7, clone 3C7, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
Specificità
KNOWN SPECIES CROSS REACTIVITY: This antibody is known to cross react with mouse c-myc
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation
Immunoassay detection of c-myc
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2