Documenti fondamentali
BM-12065
Millipore
Auto2D® PAGE Chip 6.5%
for second-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device, precast gel
Sinonimo/i:
2D Electrophoresis, 2DE, PAGE Chip, PAGE gel, SDS-PAGE, precast gel
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
Nome Commerciale
Auto2D®
Descrizione generale
PAGE Chip is a Pre-cast gel for SDS-PAGE (2nd dimension). PAGE Chip 6.5% is used for second-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device.
This covers 30kDa or higher molecular weight range with focused separation on 100kDa and higher molecular weight.
Applicazioni
  • Differential proteomic analysis
  • Post-translational modification
  • Protein Isoforms
  • Western Blotting
Note legali
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The Auto2D® 2-D Electrophoresis Device fully automates difficult 2D electrophoresis methods in a quick, easy, and reproducible way. Locate difficult-to-find proteins using the Auto2D® system in less than two hours with high reproducibility.
Contenuto correlato
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.