Documenti fondamentali
BI0224
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A 20% n-Methylimidazole in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
Sinonimo/i:
dna
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
Livello qualitativo
200
300
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Temp. transizione
flash point 5.5 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
BI0224-0505 is packagedin GL45 glass bottles
BI0224-1005 is packagedin GL45 glass bottles
BI0224-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
BI0224-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Risultati analitici
Assay (1-methylimidazole): 19.0-21.0% v/v
Assay (acetonitrile): 79.0-81.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Component: N-Methylimidazole Purity: 99.0% min
Form: Clear liquid
Water (H2O): 200ppm max
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
41.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5.5 °C - closed cup