Documenti fondamentali
8.57006
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B2 for DNA Synthesis
60% Lutidine in MeCN (v/v), Novabiochem®
Sinonimo/i:
60% Lutidine in MeCN (v/v), Novabiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Temp. transizione
flash point 10.0 °C
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857006.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (GL-45 Neck Finish).
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
10.0 °C