Key Documents
8.57007
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent for DNA Synthesis
3% Dichloroacetic acid in Toluene (v/v), Novabiochem®
Sinonimo/i:
3% Dichloroacetic acid in Toluene (v/v) , Novabiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
200
300
Nome Commerciale
Novabiochem®
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
Descrizione generale
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857007.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857007.2500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857007.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)