AX1699KC
Solvent KC
AQUASTAR®
Sinonimo/i:
Karl Fischer
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. transizione
flash point 55.6 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
AX1699KC-6 is packaged in 38/430 glass bottles
AX1699KC-5 is packaged in 38/430 poly coated glass bottles
Risultati analitici
Form: Clear liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 0.06-0.10%
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Immune system, thymus
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
55.6 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List