Documenti fondamentali
AX1697A
Supelco
Coulomat A
for use with AQUASTAR®
Sinonimo/i:
Coulometric Anode Solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41115601
Stato
liquid
Livello qualitativo
Compatibilità
for use with AQUASTAR®
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Coulomat A is an AQUASTAR® coulometric reagent mixture for use in Karl Fischer titration to determine the moisture content in samples with a high degree of accuracy.
Applicazioni
AX1697A-1 and AX1697A-30 are packaged in 38/430 poly coated glass bottles.
AQUASTAR® Coulomat A reagent is used to determine the water content of bitumen and residual samples by Karl Fischer titration.(1)
Risultati analitici
Color: Colorless to light yellow
Form: Liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 1-50ppm
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Visita l’Archivio dei documenti
Reliable determination of water contents of bitumen and vacuum residua via coulometric Karl Fischer titration using tetrahydrofuran
Carbognani L, et al.
Petroleum Science and Technology, 32(5), 602-609 (2014)