Documenti fondamentali
AQ502F
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgM+IgG+IgA di topo, F(ab′)2, coniugato FITC, preadsorbito
0.5 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le IgG sono le immunoglobuline più abbondanti e sono costituite da quattro catene polipeptidiche: due catene pesanti e due catene leggere. Ogni molecola ha due siti di legame per l'antigene. Esistono 4 diverse sottoclassi di IgG: IgG1 (66%), IgG2 (23%), IgG3 (7%) e IgG4 (4%). Le IgM costituiscono circa il 10% delle immunoglobuline sieriche. Le IgM (insieme alle IgD) sono le principali immunoglobuline espresse sulla superficie dei linfociti B. Le IgA in forma monomerica costituiscono il 5-15 % delle immunoglobuline sieriche, mentre le IgA dimeriche sono localizzate sulla superficie delle mucose.
Specificità
L'anticorpo reagisce con le catene pesanti e leggere delle IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 e IgA di topo, come dimostrato in ELISA e in citometria a flusso. Presenta minima reattività crociata con le immunoglobuline umane.
Reagisce con le catene pesanti e leggere delle IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 e IgA di topo. Preadsorbito per siero umano e paraproteine umane purificate. Presenta minima reattività crociata con le immunoglobuline umane.
Immunogeno
Epitopo: IgM, IgG, IgA di topo
Preparato mediante digestione delle Ig di topo (H+L) con pepsina.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Immunofluorescenza: ≤1 μg/106 cellule.
ELISA
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Rileva le IgM+IgG+IgA di topo utilizzando questo anticorpo di capra anti- IgM+IgG+IgA di topo, F(ab′)2, coniugato con FITC, preadsorbito e validato per l'uso in ELISA e IF.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari frammento-specifici
Stato fisico
Cromatografia per gel-filtrazione
Purificato mediante cromatografia per gel-filtrazione dell'anticorpo digerito con pepsina. Liquido in 1,0 mL PBS/NaN3.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a 2°-8°C in condizioni sterili per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento. Non congelare.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2