AP192A
Donkey Anti-Mouse IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate, Species Adsorbed
0.6 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
0.6 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
RECONSTITUTION:
Reconstitute to 1.0 mg/mL with 0.5 mL sterile distilled water.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3