Documenti fondamentali
AP184S
Sigma-Aldrich
Anticorpo di asino anti-IgG di pecora, coniugato con Cy5, preadsorbito.
Chemicon®, from donkey
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
CY5 conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
sheep
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
L′anticorpo di asino anti-IgG di pecora, coniugato con Cy5, sottoposto ad adsorbimento per limitare la reattività crociata con altre specie, è in grado di rilevare il livello delle IgG di pecora. Il suo uso in IF è stato validato e descritto in letteratura.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari preadsorbiti per doppia marcatura
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3