Documenti fondamentali
AP181P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgG di topo, coniugato con HRP, preadsorbito
0.8 mg/mL, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-IgG di topo di capra coniugato con HRP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le immunoglobuline G (IgG) sono tra le proteine​più abbondanti presenti nel siero umano, i cui normali livelli nel sangue di individui adulti sono compresi tra 8 e 17 mg/mL. Le IgG sono importanti per la difesa contro i microrganismi e vengono prodotte dai linfociti B come parte della risposta immunitaria adattativa. La molecola delle IgG ha due distinte funzioni: legarsi all′agente patogeno che ha suscitato la risposta immunitaria e reclutare cellule e molecole in grado di eliminare l'antigene. La variabilità del pool delle IgG dipende da un meccanismo di ricombinazione somatica e si stima che, in ogni individuo e in un dato momento, il numero di varianti anticorpali a diversa specificità sia pari a 1011.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Questo anticorpo di capra anti-IgG di topo, coniugato con HRP, preadsorbito per limitare la reattività crociata con altre specie, è convalidato per l′uso nei saggi ELISA e WB per la rivelazione delle IgG di topo.
Saggio immunoenzimatico e Western blotting: 1:5.000-1:100.000.
Immunoistochimica: 1:500-1:5000.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari preadsorbiti per doppia marcatura
Stato fisico
Liofilizzato. Tampone = fosfato di sodio 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con BSA 15 mg/mL.
RICOSTITUZIONE:
Ricostituire con 500 μL di acqua distillata sterile.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere il prodotto liofilizzato a 2-8° per un massimo di 12 mesi. Dopo la ricostituzione è stabile per diverse settimane a 2-8°C come liquido non diluito. Per una conservazione prolungata, dopo la ricostituzione aggiungere un uguale volume di glicerolo e conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Dopo l'aggiunta di glicerolo la concentrazione di proteine (e di sali) si ridurrà della metà rispetto all'originale. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
AVVERTENZE:
L′uso di azoturo di sodio come conservante inibisce in modo sostanziale l′attività enzimatica della HRP.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Efficacy of epidermal growth factor receptor-targeted molecular therapy in anaplastic thyroid cancer cell lines.
Nobuhara, Y; Onoda, N; Yamashita, Y; Yamasaki, M; Ogisawa, K; Takashima, T; Ishikawa, T; Hirakawa, K
British Journal of Cancer null
Two novel Brugada syndrome-associated mutations increase KV4.3 membrane expression and function.
You, T; Mao, W; Cai, B; Li, F; Xu, H
International Journal of Molecular Medicine null
CLEC5A is critical for dengue-virus-induced lethal disease.
Szu-Ting Chen, Yi-Ling Lin, Ming-Ting Huang, Ming-Fang Wu, Shih-Chin Cheng, Huan-Yao Lei et al.
Nature null
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma activation induces cell cycle arrest via the p53-independent pathway in human anaplastic thyroid cancer cells.
Sung Hwa Chung, Naoyoshi Onoda, Tetsuro Ishikawa, Kana Ogisawa, Chiemi Takenaka et al.
Japanese Journal of Cancer Research null
Human low density lipoprotein as a target of hypochlorite generated by myeloperoxidase.
A Jerlich, J S Fabjan, S Tschabuschnig, A V Smirnova, L Horakova, M Hayn, H Auer et al.
Free radical biology & medicine null