Documenti fondamentali
AP156P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgG di coniglio, Fc, coniugato con HRP
0.8 mg/mL, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-IgG di coniglio di capra
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Sulla base dei risultati ottenuti in immunoelettroforesi, l'anticorpo reagisce con le catene pesanti delle IgG di coniglio, ma non con le catene leggere della maggior parte delle immunoglobuline di coniglio. Non è stata rilevata reattività contro le IgM o contro le immunoglobuline sieriche di coniglio, ma è possibile osservare reattività crociata tra gli anticorpi e le immunoglobuline di altre specie.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
ELISA e Western blotting 1:5.000 - 1:100.000
Immunoistochimica 1:500 - 1:5.000
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Questo anticorpo di capra anti-IgG di coniglio, frammento Fc, coniugato con HRP, è stato convalidato per la rivelazione delle IgG di coniglio in ELISA, WB.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari frammento-specifici
Stato fisico
Liquido. Tampone = Fosfato di sodio 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7.6, miscelato con BSA 15 mg/mL come stabilizzante, senza conservanti.
RICOSTITUZIONE:
Ricostituire in 2 mL di acqua deionizzata.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere il prodotto liofilizzato a 2-8° per un massimo di 12 mesi. Dopo la ricostituzione è stabile per diverse settimane a 2-8°C come liquido non diluito. Utilizzare tecniche sterili in quanto la formulazione è priva di conservanti. Per una conservazione prolungata dopo la ricostituzione, si suggerisce di aggiungere un eguale volume di glicerolo per ottenere una concentrazione finale del 50% di glicerolo, quindi conservare a -20 °C, suddividendo o meno in aliquote, per un massimo di 12 mesi. Dopo l'aggiunta di glicerolo la concentrazione di proteine (e di sali) si ridurrà della metà rispetto all'originale. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Donna Newman et al.
Molecular pharmacology, 63(3), 557-564 (2003-02-28)
In this study, we analyze the effect of several retinoids on the expression of nonsteroidal anti-inflammatory drug-activated gene (NAG-1) in normal human tracheobronchial epithelial (HTBE) cells and several lung carcinoma cell lines. The retinoid 6-[3-(1-adamantyl)-4-hydroxyphenyl]-2-naphthalene carboxylic acid (AHPN) greatly enhances
Kimie Date et al.
Scientific reports, 11(1), 12023-12023 (2021-06-10)
Vitronectin (VN) is a glycoprotein found in extracellular matrix and blood. Collagen, a major extracellular matrix component in mammals, is degraded by cathepsin K (CatK), which is essential for bone resorption under acidic conditions. The relationship between VN and cathepsins
Human cytomegalovirus major immediate early 1 protein targets host chromosomes by docking to the acidic pocket on the nucleosome surface.
Mucke, K; Paulus, C; Bernhardt, K; Gerrer, K; Schon, K; Fink, A; Sauer et al.
Journal of virology null
Kimie Date et al.
FEBS open bio, 9(4), 755-768 (2019-04-16)
Liver cirrhosis (LC) is a disease characterized by pathological accumulation and alteration of extracellular matrix (ECM) proteins; the interaction between two such proteins, collagen and vitronectin (VN), is considered to be the key to controlling ECM remodeling in liver cirrhosis.
Morten M Callesen et al.
Molecular oncology, 11(11), 1616-1629 (2017-09-08)
Transgenic porcine cancer models bring novel possibilities for research. Their physical similarities with humans enable the use of surgical procedures and treatment approaches used for patients, which facilitates clinical translation. Here, we aimed to develop an inducible oncopig model of