Documenti fondamentali
AP120P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgA, IgG e IgM umane, coniugato con HRP
Chemicon®, from goat
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le IgG sono le immunoglobuline più abbondanti e sono costituite da due catene pesanti e due catene leggere. Ogni molecola ha due siti di legame per l'antigene. Esistono 4 diverse sottoclassi di IgG: IgG1 (66%), IgG2 (23%), IgG3 (7%) e IgG4 (4%). Le IgM costituiscono circa il 10% delle immunoglobuline sieriche. Le IgM (insieme alle IgD) sono le principali immunoglobuline espresse sulla superficie dei linfociti B. Le IgA in forma monomerica costituiscono il 5-15% delle immunoglobuline sieriche, mentre le IgA dimeriche sono localizzate sulla superficie delle mucose.
Specificità
L'anticorpo reagisce con le IgG, IgM e IgA umane. Può reagire anche con le catene leggere di altre immunoglobuline umane.
Immunogeno
Preparato da IgG, IgM e IgA umane purificate.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
EIA: 1:5.000-1:100.000.
Western blot: 1:5.000-1:200.000.
Immunoistochimica: 1:500-1:5000.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Rileva le IgA umane con questo anticorpo di capra anti-IgA, IgG e IgM, coniugato con HRP, validato per l′uso in ELISA, WB, IH.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Stato fisico
Purificato mediante cromatografia d′affinità utilizzando l'antigene legato a microsfere di agarosio. Liofilizzato. Il tampone è fosfato di sodio 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con 15 mg/mL di BSA. Non contiene conservanti.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a 2°-8°C per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento. Dopo la ricostituzione, il prodotto è stabile per sei settimane a 2-8°C, come liquido non diluito. Ricostituire con 2 mL di acqua distillata. Per una conservazione prolungata dopo la ricostituzione, aggiungere un volume uguale di glicerolo per ottenere una concentrazione finale del 50% di glicerolo, quindi conservare a -20 °C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Nota: nel diluire l′anticorpo tenere presente che dopo l'aggiunta di glicerolo la sua concentrazione (e quella sali tampone) risulterà dimezzata rispetto a quella originale. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Robert Root-Bernstein
Frontiers in pediatrics, 2, 85-85 (2014-09-06)
Molecular mimicry theory (MMT) suggests that epitope mimicry between pathogens and human proteins can activate autoimmune disease. Group A streptococci (GAS) mimics human cardiac myosin in rheumatic heart disease (RHD) and coxsackie viruses (CX) mimic actin in autoimmune myocarditis (AM).