Documenti fondamentali
AG714
Sigma-Aldrich
Frammento Fc, IgG umana
Sinonimo/i:
Frammento Fc IgG
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Origine del prodotto: siero umano. Testato mediante un metodo di analisi approvato dalla FDA, risultato negativo a: anticorpo per l′HIV, antigene di superficie dell'epatite B, anticorpi per epatite C e per sifilide.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Controlli
Stato fisico
Formato: purificata
Liquido sterile in fosfato di sodio 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6. Senza conservanti
Stoccaggio e stabilità
Conservare in condizioni sterili a +2-8°C per un anno. Diluire solo la quantità necessaria per il giorno di utilizzo.
Risultati analitici
In immunoelettroforesi produce una sola linea di precipitazione alla concentrazione di 20 mg/mL contro anticorpo di capra anti-siero umano. Nessuna cross-reattività con anticorpi di capra diretti contro i frammenti umani: IgG F(ab′)2, IgM, Fc(5μ) o IgA, specifico per la catena alfa. Purificato mediante cromatografia su colonna.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Iftiin Hassan Mohamed et al.
Pharmacological research, 64(5), 464-470 (2011-07-12)
The Eph tyrosine kinase receptors and their ephrin ligands play a central role in several human cancers and their deregulated expression or function promotes tumorigenesis, inducing aggressive tumor phenotypes. Green tea extracts (GTE) have been recently found to inhibit Eph-kinase
Sara C Humphreys et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 47(10), 1174-1182 (2019-05-18)
Understanding small interfering RNA (siRNA) fraction unbound (f u) in relevant physiologic compartments is critical for establishing pharmacokinetic-pharmacodynamic relationships for this emerging modality. In our attempts to isolate the equilibrium free fraction of N-acetylgalactosamine-conjugated siRNA using classic small-molecule in vitro
Anabel Gonzalez-Gil et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 147(4), 1442-1452 (2020-08-14)
The immunoinhibitory receptor Siglec-8 on the surface of human eosinophils and mast cells binds to sialic acid-containing ligands in the local milieu, resulting in eosinophil apoptosis, inhibition of mast cell degranulation, and suppression of inflammation. Siglec-8 ligands were found on
Christian Henneberger et al.
Neuron, 108(5), 919-936 (2020-09-26)
Extrasynaptic actions of glutamate are limited by high-affinity transporters expressed by perisynaptic astroglial processes (PAPs): this helps maintain point-to-point transmission in excitatory circuits. Memory formation in the brain is associated with synaptic remodeling, but how this affects PAPs and therefore
Massimiliano Tognolini et al.
ChemMedChem, 7(6), 1071-1083 (2012-04-25)
The Eph-ephrin system, including the EphA2 receptor and the ephrinA1 ligand, plays a critical role in tumor and vascular functions during carcinogenesis. We previously identified (3α,5β)-3-hydroxycholan-24-oic acid (lithocholic acid) as an Eph-ephrin antagonist that is able to inhibit EphA2 receptor