Documenti fondamentali
AG548
Sigma-Aldrich
α-synuclein 1-95, human
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.77
Origine biologica
human
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
powder
PM
Mw 9,391 Da
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell based assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... SNCA(6622)
Descrizione generale
MDVFMKGLSKAKEGVVAAAEKTKQGVAEAAGKTKEGVLYVGSKTKEGVVHGVATVAEKTKEQVTNVGGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFV
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1