AC111P
Sheep Anti-Mouse IgG Antibody, Species absorbed Antibody, HRP conjugate
from sheep, peroxidase conjugate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
All
Qualità
Western Blotting Analysis: Performance of this HRP-conjugated secondary antibody (Cat No. AC111P) is validated at a 1:4,000 dilution for target band labeling following a mouse monoclonal GAPDH antibody (Cat. No. MAB374) in Western blotting application using 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3