ABT22
Anti-Endophilin-A1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
SH3-domain GRB2-like 2, bA335L15.1 (SH3-domain GRB2-like 2), Endophilin A1 BAR domain, SH3 domain protein 2A, Endophilin-1, SH3 domain-containing GRB2-like protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Sh3Gl2(20404)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected Endophilin-A1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2