ABT1485-AF647
Anti-Actin Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
Sinonimo/i:
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTA1(58)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected both cytoplasmic and nuclear actin immunoreactivity in NIH/3T3 cells.
Immunofluorescence Analysis: A 1:50-150 dilution from a representative lot detected actin in human heart, prostate, skeletal muscle, and small intestine tissue sections.
The unconjugated antibody (Cat. No. ABT1485) and Alexa Fluor™ 488-conjugated antibody (Cat. No. ABT1485-AF488) are also available for flow cytometry, immunocytochemistry, immunofluorescence, immunohistochemistry and Western blotting applications.
Cell Structure
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected both cytoplasmic and nuclear actin immunoreactivity in A431 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2