ABT1384
Anti-Neurocan Antibody, N-terminal
from rabbit
Sinonimo/i:
Neurocan core protein, 245 kDa early postnatal core glycoprotein, Chondroitin sulfate proteoglycan 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Ncan(58982)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Neurocan in E13 and E14 mouse ventral diencephalon and retina in C57 mouse embryos (Leung, K.M., et. al. (2004). Brain Res Dev Brain Res. 152(1):1-10).
Qualità
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Neurocan in E14 Embryonic rat brain (frozen section), rat E14 neocortex, and rat hippocampus cells.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1