ABS2207
Anti-Inhibin α chain (INHA)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
calculated mol wt 39.19 kDa
Purificato mediante
(Unpurified)
Reattività contro le specie
porcine, mouse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Porcine ... INHA(397386)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in porcine testis tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Inhibin chain (INHA) in porcine testis tissue sections.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Inhibin chain (INHA) in Immunoprecipitation applications (Bilezikijan, L.M., et. al. (1993). Endocrinology. 133(6):2545-53).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Inhibin chain (INHA) in Immunohistochemistry applications (Kim, O., et. al. (2020). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 117(50);:31993-32004).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Inhibin chain (INHA) in Western Blotting applications (Bilezikijan, L.M., et. al. (1993). Endocrinology. 133(6):2545-53).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1