SRP6491
ICAM1/CD54 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
BB-2, BB2, ICAM-1, P3.58
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 75.7 kDa (This protein is fused with Fc fragment of human IgG1 at the C-terminus.)
observed mol wt 100-110 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Gln 27 is the predicted N-terminal.)
Confezionamento
pkg of 20 and 100 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ICAM1(3383)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3