ABS1600
Anti-phospho-UVRAG (Ser498)
from rabbit
Sinonimo/i:
UV radiation resistance-associated gene protein, p63
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer498)
Informazioni sul gene
human ... UVRAG(7405)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-UVRAG (Ser498) in HA-UVRAG+myc-Rheb2+DMSO. (Courtesy of Dr. Do-Hyung Kim at University of Minnesota).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-UVRAG (Ser498) in HEK293 cells transfected with HA-UVRAG+myc-Rheb2+DMSO (vehicle).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1