SAB5200073
Monoclonal Anti-KCNIP3 antibody produced in mouse
clone S66-38, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Csen, Anti-Dream, Anti-KChlP3 K+ channel, S66-38, Anti-Kcnip3, Anti-rKChIP3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S66-38, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 34 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Kcnip3(65199)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)