ABN896
Anti-LDHA
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
L-lactate dehydrogenase A chain, Cell proliferation-inducing gene 19 protein, LDH muscle subunit, LDH-A, LDH-M, Renal carcinoma antigen NY-REN-59
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LDHA(3939)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected LDHA in rat testis, human prostate cancer and kidney tissue sections.
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected LDHA in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1