ABN426
Anti-phospho-Neurogranin (Ser36)/Neuromodulin (Ser41) Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Protein kinase C substrate 7.5 kDa protein RC3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer36)
Informazioni sul gene
mouse ... Nrgn(64011)
rat ... Nrgn(64356)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected phospho-Neurogranin (Ser36) / Neuromodulin (Ser41) in 10 µg of Mouse brain tissue lysate treate with magnisium (lane1) or PKC (lane2)
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1