07-425-I
Anti-Neurogranin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Ng, RC3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
goat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NRGN(4900)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Neurogranin in rat brain tissue lysate.