ABN420
Anti-RalDH2 (ALDH1A2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Retinal dehydrogenase 2, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A2, RALDH 2, RalDH2, RALDH(II), Retinaldehyde-specific dehydrogenase type 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALDH1A2(8854)
mouse ... Aldh1A2(19378)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A 1:300 dilution from a representative lot immunostained the developing eye in paraffin-embedded embryonic E15 Sprague Dawley (SD) rat head sections by fluorescent immunohistochemistry (Courtesy of Anna Ashton, University of Aberdeen).
Western Blotting Analysis: A 1:3,000 dilution from a representative lot detected RalDH2 in 50 µg of new born (postnatal P0) Sprague Dawley (SD) rat whole eye tissue lysate, but not in adult SD rat brain lateral cortex and pons tissue lysates (Courtesy of Anna Ashton, University of Aberdeen).
Neuroscience
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected RalDH2 in mouse retina tissue section.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1