ABN1687
Anti-TBR-2
from rabbit
Sinonimo/i:
Eomesodermin homolog, T-box brain protein 2, T-brain-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Eomes(13813)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected TBR-2 in Immunohistochemistry applications (Yoon, K.J., et. al. (2008). Neuron. 58(4):519-31).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TBR-2 in mouse hippocampus, embryonic mouse brain, and embryonic mouse gut tissue sections.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TBR-2 in mouse E13-14 brain.