ABN1640
Anti-Prodynorphin/Leumorphin (dynorphin B29)
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Preproenkephalin-B, Proenkephalin-B, Beta-neoendorphin-dynorphin, Leumorphin, Dynorphin B-29
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDYN(5173)
rat ... Pdyn(29190)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected prodynorphin in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1