ABN1356
Anti-C9ORF72/C9RANT (poly-PA)
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
C9ORF72/C9RANT (poly-PA), alpha-PA-antisense
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C9orf72(203228)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected C9ORF72/C9RANT (poly-PA) in Flag-PA trannsfected HEK293T cells (Courtesy of Dr. Laura P.W. Ranum and Dr. Lien Nguyen from the University of Florida).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (poly-PA) in recombinant Protein (Zu, T., et. al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 110(51):E4968-77).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (poly-PA) in aggregates found in neurons of the CA and DG regions of the hippocampus (Zu, T., et. al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 110(51):E4968-77).
Dot Blotting Analysis: A representative lot detected C9ORF72/C9RANT (PR-CT) in Dot Blotting applications (Zu, T., et. al. (2013). Proc Natl Acad Sci USA. 110(51):E4968-77).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected C9ORF72/C9RANT (poly-PA) in 10 µL of lysate from HEK293 cells transfected with Flag-PA.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1