MABN778
Anti-C9ORF72/C9RANT (poly-GR) Antibody, clone 5A2
clone 5A2, 1 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
c9orf72
Scegli un formato
1.620,00 SGD
Scegli un formato
About This Item
1.620,00 SGD
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5A2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
1 of 4
Questo articolo | MABN1790 | ABN1356 | ABN1644 |
---|---|---|---|
Gene Information human ... C9ORF72(203228) | Gene Information human ... C9orf72(203228) | Gene Information human ... C9orf72(203228) | Gene Information human ... C9orf72(203228) |
biological source rat | biological source rat | biological source rabbit | biological source rabbit |
clone 5A2, monoclonal | clone 14E2, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody |
technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 μg of this antibody detected 10 μg of GR-GST recombinant protein with 15 GR repeats.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1