ABE868
Anti-PGC-1 alpha
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha, PPAR-gamma coactivator 1-alpha, PPARGC-1-alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPARGC1A(10891)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PGC-1 alpha in 10 µg of human brown adipose tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash