ABE353
Anti-dimethyl Histone H2B Antibody (Pro1)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H2B type 1-C/E/F/G/, H2Bme2P1, Histone H2B.1 A, Histone H2B.a, H2B/a, Histone H2B.g, H2B/g, Histone H2B.h, Histone H2B.k, H2B.l, H2B/l
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Pro1)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H2BC(8347)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Peptide containing various unmodified and modified Histone peptides were probed with Anti-dimethyl Histone H2B (Pro1) antibody at 0.1 ug/mL.
Immunocytochemistry Analysis:
A 10 µg/mL dilution from a representative lot detected Histone H2B dimethylated at proline 1 in A431, HeLa, and NIH/3T3 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Histone H2B dimethylated at proline 1 in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1