SLW1571/02M
Pyrex® Aspirator stopcock with ground cone
bore size 3.0 mm, core joint: 29/32
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1571/02M
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: core29/32
Produttore/marchio commerciale
1571/02M
SciLabware
Dimensioni foro
3.0 mm
Descrizione generale
- For use with Aspirator bottles 1541 and 1569
- With traditional glass key
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)