ABE328
Anti-dimethyl Histone H3 (Arg2) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Arg2)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Dot Blot (Specificity) Analysis: A 1:620 dilution from a representative lot detected dimethyl Histone H3 (Arg2) peptides, but not unmethylated Histone H3 (Arg2) or other peptides corresponding to modified histones.
Absurance is a trademark of EMD Millipore, Inc.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:620 dilution from a representative lot detected dimethyl Histone H3 (Arg2) in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrizione del bersaglio
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1