ABE2614
Anti-ATF5
from rabbit
Sinonimo/i:
Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-5, cAMP-dependent transcription factor ATF-5, Activating transcription factor 5, Transcription factor ATFx
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
monkey, rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATF5(22809)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATF5 in Western Blot applications. (Madarampalli, B., et. al. (2015). Cell. 162(3):580-92).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ATF5 in Immunofluorescence applications. (Madarampalli, B., et. al. (2015). Cell. 162(3):580-92).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATF5 in transfected Hela Cells (Courtesy of Dr. David X. Liu from Washington State University).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ATF5 in Cos-7, Hela, and C6 cells (Courtesy of Dr. David X. Liu from Washington State University).
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected ATF5 in COS-7 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2