Documenti fondamentali
ABE26
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-acetil-c-Myc (Lys323)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 39, HLHe39, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, c-MYC
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys323)
Informazioni sul gene
chimpanzee ... Myc(464393)
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
rhesus monkey ... Myc(694626)
Descrizione generale
c-Myc (bHLHe39) è un fattore di trascrizione che regola l'espressione di più geni coinvolti nei processi di apoptosi, differenziazione e proliferazione cellulare. La forma attiva di c-Myc forma un complesso con la proteina MAX tramite il motivo tramite il dominio a elica-ansa-elica con cerniera di leucine (bHLHLZ) all’estremità C-terminale. L'eterodimero c-Myc-MAX interagisce anche con diverse altre proteine correlate alla trascrizione, tra cui TRRAP, p107 e Miz-1; inoltre può regolare indirettamente le acetilasi istoniche coinvolte nel rimodellamento della cromatina. A sua volta, c-Myc è acetilato da GCN5 sulla lisina 323 e da p300/CBP sulle lisina 148 e 157. Il significato dell′acetilazione di c-Myc non è ancora stato del tutto chiarito, tuttavia alcuni studi suggeriscono che l’acetilazione HAT-dipendente di c-Myc possa regolare il suo turnover e la sua stabilità. c-Myc può avere un ruolo di diverse neoplasie, come il linfoma di Burkitt.
Specificità
Altre omologie: ratto, felini, pecora e bovini (90% di omologia di sequenza).
Questo anticorpo riconosce la proteina c-Myc acetilata in Lys323.
Immunogeno
Epitopo: Lys323 acetilata
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla proteina c-Myc acetilata in Lys323.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Inibizione con peptide: 2 µg/mL di un lotto rappresentativo hanno bloccato la acetil-c-Myc (Lys323) in cellule HEK293T co-transfettate con c-Myc wild-type o c-Myc mutante e P300.
Inibizione con peptide: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in un lisato di cellule HEK293T co-transfettate con c-Myc wild-type e P300 di topo. (Immagine su gentile concessione del Dr. Ernest Martinez, Department of Biochemistry, University of California at Riverside, USA).
L′anticorpo anti-acetil-c-Myc (Lys323) (anticorpo policlonale di coniglio) è convalidato per l′uso nei saggi di WB per la rivelazione dell'acetil-c-Myc (Lys323), noto anche come HLHe39, proto-oncogene c-Myc, fattore di trascrizione p64, c-MYC.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di cellule Hek293.
Western blotting: una concentrazione pari a 0,2 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato c-Myc in 10 µg di lisati di cellule HEK293T transfettate.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 58 kDa. UniProt descrive due isoforme a 49 kDa e 51 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisati di cellule HEK293T transfettate
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Wesley W Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 143(40), 16700-16708 (2021-10-01)
Protein acetylation is a central event in orchestrating diverse cellular processes. However, current strategies to investigate protein acetylation in cells are often nonspecific or lack temporal and magnitude control. Here, we developed an acetylation tagging system, AceTAG, to induce acetylation
J T Lynch et al.
Cell death & disease, 4, e573-e573 (2013-04-06)
Using a screening strategy, we identified the tetratricopeptide repeat (TPR) motif protein, Tetratricopeptide repeat domain 5 (TTC5, also known as stress responsive activator of p300 or Strap) as required for the survival of human acute myeloid leukemia (AML) cells. TTC5