ABE1877M
Anti-PAXIP1
from rabbit
Sinonimo/i:
PAX-interacting protein 1, PAX transactivation activation domain-interacting protein, PAXIP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAXIP1(22976)
mouse ... Paxip1(55982)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ChIP-seq Analysis: Analysis: A representative lot detected PAXIP1 in ChIP-seq applications (Callen, E., et. al. (2012). Immunity. 37(6):971-85).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected PAXIP1 in Immunoprecipitation applications (Gong, Z., et. al. (2009). J Biol Chem. 284(11):7284-93).
Immunoprecipitation Analysis: 1 µg from a representative lot detected PAXIP1 in nuclear extract of wild type and PTIP KO mouse embryonic fibroblasts (Courtesy of Dr. Ji-Eun Lee and Dr. Kai Ge at NIH).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PAXIP1 in Western Blotting applications (Cho, Y.W., et. al. (2009). Cell Metab. 10(1):27-39; Gong, Z., et. al. (2009). J Biol Chem. 284(11):7284-93).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected recombinant PAX-interacting protein 1.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1