ABE1863
Anti-PAGR1 (PA1)
from rabbit
Sinonimo/i:
PAXIP1-associated glutamate-rich protein 1, Glutamate-rich co-activator interacting with SRC11, GAS1, PAXIP1-associated protein 1, PTIP-associated protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAGR1(79447)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected PAGR1 (PA1) in MEF′s (Cho, Y.W., et. al. (2009). Cell Metab. 10(1):27-39).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PAGR1 (PA1) in U2OS & HeLa cells (Cho, Y.W., et. al. (2009). Cell Metab. 10(1):27-39).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PAGR1 (PA1) in 10 µg of HEK293 cell nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1