ABE155
Anti-phospho Histone H3.1/H3.2 Antibody (Ser87)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
bovine, mouse, human
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer87)
Informazioni sul gene
human ... SNCA(6622)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho Histone H3.1/H3.2 (Ser87) in 10 µg of Colcemid treated HeLa acid extract
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa acid extract
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1