ABD85
Anti-PAX3/7BP Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
PAX3 binding protein 1, PAX7 binding protein 1, GC-rich sequence DNA-binding factor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Paxbp1(67367)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Muscle Physiology
Developmental Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Pax3/7BP in a 10 µg jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 1