ABD133
Anti-ACVR1B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Activin A receptor type IB, Activin receptor-like kinase 4, Activin receptor type 1B precursor, ACTR-IB, ACVRLK4, ALK4, ALK-4, Serine/threonine-protein kinase receptor R2, SKR2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACVR1B(91)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualità
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ACVR1B in 15 µg human kidney tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human kidney tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2