ABC517
Anti-PGAM5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein phosphatase PGAM5, mitochondrial, Bcl-XL-binding protein v68, Phosphoglycerate mutase family member 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
primate (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rodent (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PGAM5(192111)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PGAM5 in 10 µg of HT-29 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1