AB2959
Anti-ADAM 9 Antibody, disintegrin domain
from rabbit
Sinonimo/i:
ADAM metallopeptidase domain 9 (meltrin gamma), a disintegrin and metalloproteinase domain 9 (meltrin gamma), Cellular disintegrin-related protein, Myeloma cell metalloproteinase, Metalloprotease/disintegrin/cysteine-rich protein 9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADAM12(8038) , ADAM9(8754)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ADAM 9 in 10 µg of human chondrocyte cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human chondrocyte cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1