Y1626
Estratto di lievito selezionato
for use in microbial growth medium
Sinonimo/i:
Select Yeast Extract
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Stringa SMILE
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It is also suitable for use as nutritional source in microbial media.
Caratteristiche e vantaggi
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- Easy scale-up using larger package sizes
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.