ABC2044
Anti-Muc2-D3
Sinonimo/i:
Mucin-2 D3 domain
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
PM
calculated mol wt 550.85 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
electron microscopy: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Informazioni sul gene
human ... MUC2(4583)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with Human Muc2-D3 protein.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Human Muc2-D3 protein.
Tested Applications
Electron Microscopy: A representative lot detected Human Mucin-2 protein in Electron Microscopy applications (Javitt, G., et. al. (2020). Cell.183(3): 717-729).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Human Mucin-2 protein in Western Blotting applications (Javitt, G., et. al. (2020). Cell. 183(3): 717-729).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2