Documenti fondamentali
AB9864R
Sigma-Aldrich
Anticorpo monoclonale di coniglio anti-NMDAR1, clone 1.17.2.6
clone 1.17.2.6, from rabbit, unconjugated
Sinonimo/i:
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1.17.2.6, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Descrizione generale
La subunità NR1 del recettore per l'N-metil-D-aspartato (NMDAR1) è una proteina di membrana caratterizzata da una struttura che penetra più volte all′interno della membrana (multi-pass) appartenente alla famiglia dei canali ionici operati dal glutammato ed è una delle due subunità che compongono la proteina NMDAR localizzata nelle sinapsi eccitatorie di tutto il cervello. L'attività di NMDAR1 è mediata dalla glicina e ha un ruolo fondamentale nei processi di eccitotossicità, apprendimento, acquisizione della memoria, plasticità sinaptica e sinaptogenesi. Ha inoltre attività regolatoria sulle funzioni neuronali coinvolte nella neurotrasmissione del glutammato e nell'indirizzamento dei recettori per l'NMDA alla superficie cellulare. Essendo un canale ionico operato dal glutammato, NMDAR1 è altamente permeabile al calcio e manifesta sensibilità al magnesio in modo voltaggio-dipendente.
Immunogeno
Epitopo: riconosce NMDAR1 a livello della regione C-terminale
Peptide lineare corrispondente a NMDAR1 umano.
Applicazioni
Analisi di Western blotting: un lotto rappresentativo a una concentrazione pari a 0,1 µg/mL ha rivelato NMDAR1 in 10 µg di lisato microsomiale di tessuto cerebrale di topo.
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo di questo anticorpo alla diluizione 1:250 ha permesso di rivelare NMDAR1 in tessuto di cervelletto di ratto.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-NMDAR1, clone 1.17.2.6, rileva i livelli di NMDAR1 ed è stato descritto in letteratura & convalidato per l'uso nei saggi di WB & IH.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 0,1 µg/mL ha permesso di rivelare NMDAR1 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~120 kDa
Stato fisico
Anticorpo monoclonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05% e glicerolo 40%.
Proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Nota: se la temperatura del congelatore scende al di sotto di -20°C, le soluzioni contenenti glicerolo possono congelare durante il periodo di conservazione.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto cerebrale di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Milena De Felice et al.
Molecular pain, 12 (2016-04-21)
Bone metastases occur frequently in advanced breast, lung, and prostate cancer, with approximately 70% of patients affected. Pain is a major symptom of bone metastases, and current treatments may be inadequate or have unacceptable side effects. The mechanisms that drive
Mirko Feldmann et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(2), 892-905 (2018-12-12)
Although by adulthood cortical structures and their capacity for processing sensory information have become established and stabilized, under conditions of cortical injury, or sensory deprivation, rapid reorganization occurs. Little is known as to the impact of this kind of adaptation
Jaishree Jalewa et al.
PloS one, 9(2), e88003-e88003 (2014-02-12)
Orexinergic/hypocretinergic (Ox) neurotransmission plays an important role in regulating sleep, as well as in anxiety and depression, for which the serotonergic (5-HT) system is also involved in. However, little is known regarding the direct and indirect interactions between 5-HT in
Emilia H Moscato et al.
Annals of neurology, 76(1), 108-119 (2014-06-12)
A severe but treatable form of immune-mediated encephalitis is associated with antibodies in serum and cerebrospinal fluid (CSF) against the GluN1 subunit of the N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR). Prolonged exposure of hippocampal neurons to antibodies from patients with anti-NMDAR encephalitis caused
Rupali Sharma et al.
Scientific reports, 9(1), 16406-16406 (2019-11-13)
Long-term operations carried out at high altitude (HA) by military personnel, pilots, and astronauts may trigger health complications. In particular, chronic exposure to high altitude (CEHA) has been associated with deficits in cognitive function. In this study, we found that