AB9328
Anti-Thioredoxin 1 Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
TRX1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (sequence homology 14/15)
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TXN(7295)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Suggested dilution and blocking buffer is TBST containing 5% non-fat milk. Suggested gel percentage is 15%. Suggested incubation time is overnight.
Neuroscience
Oxidative Stress
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1